4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30272-25G OR30272-100G OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA 98.6 EUR
APOSOR30272-25G APOSOR30272-100G APOSOR30272-5G
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin 97%
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007729
CAS-Nummer: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1