(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR302704-1G
OR302704-5G
APOSOR302704-1GEA
23
EUR
APOSOR302704-1G
APOSOR302704-5G
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862939 CAS-Nummer: 56502-01-3 |