3,4-Dichlorbenzhydrazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Dichlorbenzhydrazid 97%
3,4-Dichlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 154…160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017057
CAS-Nummer: 28036-91-1