2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR302395-1G
OR302395-5G
APOSOR302395-1GEA
300
EUR
APOSOR302395-1G
APOSOR302395-5G
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₈N₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02734394 CAS-Nummer: 89181-80-6 |