2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dichlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₅Cl₃O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204179
CAS-Nummer: 175278-26-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II