O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 71.2 EUR
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid 97%
O-Benzylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO
Schmelzpunkt: 234…238 °C (subl.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012952
CAS-Nummer: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0