4-tert-Butylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30168-100G OR30168-25G
APOSOR30168-100GEA 30.1 EUR
APOSOR30168-100G APOSOR30168-25G
4-tert-Butylbenzonitril 98%
4-tert-Butylbenzonitril
Formel: C₁₁H₁₃N
Siedepunkt: 258 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075840
CAS-Nummer: 4210-32-6