Methyl-3-(chlorsulfonyl)-2-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride
OR3016-25G
OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA
43.5
EUR
APOSOR3016-25G
APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorsulfonyl)-2-thiophencarboxylat 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClO₄S₂ Schmelzpunkt: 61…64 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00068160 CAS-Nummer: 59337-92-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...