Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzyl (4-oxocyclohexyl)carbamate, 4-N-Cbz-aminocyclohexanone
OR301374-100G
OR301374-25G
APOSOR301374-100GEA
333
EUR
APOSOR301374-100G
APOSOR301374-25G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658393 CAS-Nummer: 16801-63-1 |