3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301352-1G OR301352-5G
APOSOR301352-1GEA 21.5 EUR
APOSOR301352-1G APOSOR301352-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formel: C₅H₈Br₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269694
CAS-Nummer: 2402-83-7