tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-butyl N-(3-hydroxycyclobutyl)carbamate, tert-Butyl (3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR301347-1G
OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA
29
EUR
APOSOR301347-1G
APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11501030 CAS-Nummer: 154748-63-7 |