4-Nitro-7-azaindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 78.3 EUR
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778365
CAS-Nummer: 83683-82-3