2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-7-azaindole
OR301214-1G
OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA
48
EUR
APOSOR301214-1G
APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₈N₂ Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08669524 CAS-Nummer: 23612-48-8 |