1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 497 EUR
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09880282
CAS-Nummer: 324769-06-4