1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1-methylbenzimidazole
OR301135-1G
OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA
48
EUR
APOSOR301135-1G
APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Schmelzpunkt: 156…159 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03164349 CAS-Nummer: 10394-38-4 |