7-Brom-2-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Brom-2-naphthol
7-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Schmelzpunkt: 133…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277644
CAS-Nummer: 116230-30-9