3-Bromo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301082-10G OR301082-1G OR301082-5G
APOSOR301082-10GEA 87 EUR
APOSOR301082-10G APOSOR301082-1G APOSOR301082-5G
3-Bromo-1H-pyrazole
3-Bromo-1H-pyrazole
Formel: C3H3BrN2
Siedepunkt: 70…72 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01646049
CAS-Nummer: 14521-80-3