3,5-Dichlorpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 23.2 EUR
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichlorpyridazin
3,5-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 58…64 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698048
CAS-Nummer: 1837-55-4