2-Amino-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G
OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA
105
EUR
APOSOR3010-5G
APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Amino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ Schmelzpunkt: 131…135 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663837 CAS-Nummer: 827614-64-2 |