Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 59.6 EUR
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat 95%
Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₈BrNO₄
Schmelzpunkt: 75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114315
CAS-Nummer: 98475-07-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III