4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR300760-1G
OR300760-250MG
OR300760-500MG
APOSOR300760-1GEA
135
EUR
APOSOR300760-1G
APOSOR300760-250MG
APOSOR300760-500MG
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09055223 CAS-Nummer: 64320-90-7 |