2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR300693-25G OR300693-5G
APOSOR300693-25GEA 220 EUR
APOSOR300693-25G APOSOR300693-5G
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772824
CAS-Nummer: 332134-60-8