2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300654-1G
OR300654-5G
APOSOR300654-1GEA
48.6
EUR
APOSOR300654-1G
APOSOR300654-5G
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₇ClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01935958 CAS-Nummer: 163563-64-2 |