tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 176 EUR
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
Siedepunkt: 125…126 °C/0,5mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848800
CAS-Nummer: 7662-76-2