2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
OR300250-1G
OR300250-250MG
APOSOR300250-1GEA
140
EUR
APOSOR300250-1G
APOSOR300250-250MG
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08705773 CAS-Nummer: 74290-67-8 |