7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300086-1G OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-1GEA 24.4 EUR
APOSOR300086-1G APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973400
CAS-Nummer: 42923-79-5