2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29934-1G OR29934-250MG OR29934-5G
APOSOR29934-1GEA 66.7 EUR
APOSOR29934-1G APOSOR29934-250MG APOSOR29934-5G
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
2-Chloroisonicotinic acid hydrazide
Formel: C₆H₆ClN₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221428
CAS-Nummer: 58481-04-2