1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR29877-1G
OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA
79.9
EUR
APOSOR29877-1G
APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₁Cl₂N₃ Schmelzpunkt: 75…76 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221400 CAS-Nummer: 175277-80-2 UN-Nummer: 3259 ADR: 8,III |