1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 78.7 EUR
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173901
CAS-Nummer: 19212-42-1