3-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodbenzylamin Hydrochlorid
3-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClIN
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012857
CAS-Nummer: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5