3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29467-100G
OR29467-25G
OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA
209
EUR
APOSOR29467-100G
APOSOR29467-25G
APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formel:
C₇H₄N₂O₂ Schmelzpunkt: 232…235 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013439 CAS-Nummer: 4664-01-1 |