2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29357-1G
OR29357-250MG
OR29357-500MG
APOSOR29357-1GEA
380
EUR
APOSOR29357-1G
APOSOR29357-250MG
APOSOR29357-500MG
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
2,6-Dichlorobenzaldehyde hydrazone
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00729126 CAS-Nummer: 59714-30-6 |