Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29339-1G OR29339-2.5G OR29339-5G OR29339-10G
APOSOR29339-1GEA 132 EUR
APOSOR29339-1G APOSOR29339-2.5G APOSOR29339-5G APOSOR29339-10G
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Ethyl [(ethoxycarbonyl)thio]acetate
Formel: C₇H₁₂O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662532
CAS-Nummer: 52790-15-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III