2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2932-10G OR2932-25G OR2932-5G
APOSOR2932-10GEA 94.4 EUR
APOSOR2932-10G APOSOR2932-25G APOSOR2932-5G
2-Amino-3,5-dimethylbenzoesäure 97%
2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 189…196 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017099
CAS-Nummer: 14438-32-5