Cyclohexyl(phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29308-1G OR29308-250MG
APOSOR29308-1GEA 65.4 EUR
APOSOR29308-1G APOSOR29308-250MG
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Cyclohexyl(phenyl)methanol
Formel: C₁₃H₁₈O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019357
CAS-Nummer: 945-49-3