4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR29302-1G OR29302-500MG OR29302-5G
APOSOR29302-1GEA 29 EUR
APOSOR29302-1G APOSOR29302-500MG APOSOR29302-5G
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
4-Pyrrol-1-ylphenylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 80.7…81.2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934575
CAS-Nummer: 52768-17-9