3,5-Dibrombenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29247-25G
OR29247-5G
APOSOR29247-25GEA
79.9
EUR
APOSOR29247-25G
APOSOR29247-5G
3,5-Dibrombenzonitril
3,5-Dibrombenzonitril
Formel:
C₇H₃Br₂N Schmelzpunkt: 98.5…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00178770 CAS-Nummer: 97165-77-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...