2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29220-1G OR29220-250MG OR29220-5G
APOSOR29220-1GEA 89.9 EUR
APOSOR29220-1G APOSOR29220-250MG APOSOR29220-5G
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 54…56 °C/1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099614
CAS-Nummer: 1195-98-8
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III