Methyl-4-(brommethyl)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR29204-25G OR29204-100G OR29204-5G
APOSOR29204-25GEA 51.3 EUR
APOSOR29204-25G APOSOR29204-100G APOSOR29204-5G
Methyl-4-(brommethyl)benzoat 98%
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molekulargewicht: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032453
CAS-Nummer: 2417-72-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II