5-Brom-2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2915-1G
OR2915-5G
OR2915-10G
APOSOR2915-1GEA
50.9
EUR
APOSOR2915-1G
APOSOR2915-5G
APOSOR2915-10G
5-Brom-2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin 95%
5-Brom-2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
Formel:
C₆H₄BrClN₂O₂ Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659505 CAS-Nummer: 884495-15-2 |