1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Acetyl-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
OR29075-1G OR29075-250MG
APOSOR29075-1GEA 134 EUR
APOSOR29075-1G APOSOR29075-250MG
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
1-(2,4-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)ethanone
Formel: C₇H₉NO₂
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934451
CAS-Nummer: 23012-25-1