3,4-Thiophendicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2907-25G OR2907-5G
APOSOR2907-25GEA 176 EUR
APOSOR2907-25G APOSOR2907-5G
3,4-Thiophendicarbonsäure
3,4-Thiophendicarbonsäure
Formel: C₆H₄O₄S
Schmelzpunkt: 227…231 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00067079
CAS-Nummer: 4282-29-5