2-Methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-1H-imidazole
OR2900-100G OR2900-25G OR2900-500G
APOSOR2900-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2900-100G APOSOR2900-25G APOSOR2900-500G
2-Methylimidazol 98%
2-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Molekulargewicht: 82.11 g/mol
Siedepunkt: 267…268 °C
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005190
CAS-Nummer: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN-Nummer: 1759
ADR: 8 III