2,3-Dichlorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
OR28932-25G OR28932-5G
APOSOR28932-25GEA 221 EUR
APOSOR28932-25G APOSOR28932-5G
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat 97%
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Siedepunkt: 256…258 °C
Dichte: 1.434 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041048
CAS-Nummer: 6590-97-2
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,II