β-Chlorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2891-100G
OR2891-25G
OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA
43.5
EUR
APOSOR2891-100G
APOSOR2891-25G
APOSOR2891-500G
β-Chlorpropiophenon 98%
β-Chlorpropiophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl Siedepunkt: 113…115 °C/4mmHg Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000990 CAS-Nummer: 936-59-4 EINECS: 213-317-6 |