(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
OR28904-100G
OR28904-25G
OR28904-500G
APOSOR28904-100GEA
43.5
EUR
APOSOR28904-100G
APOSOR28904-25G
APOSOR28904-500G
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅Cl₂N Siedepunkt: 169…171 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001909 CAS-Nummer: 3218-49-3 EINECS: 221-743-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |