Isobutylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylpropyl isothiocyanate
OR28903-5G
OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA
81.2
EUR
APOSOR28903-5G
APOSOR28903-25G
Isobutylisothiocyanat
Isobutylisothiocyanat
Formel:
C₅H₉NS Siedepunkt: 160…162 °C Dichte: 0.94 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022062 CAS-Nummer: 591-82-2 EINECS: 209-733-2 UN-Nummer: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |