2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG OR28801-250G OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA 132 EUR
APOSOR28801-1KG APOSOR28801-250G APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol 98+%
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol
Formel: C₁₁H₁₄Cl₂
Molekulargewicht: 217.14 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013681
CAS-Nummer: 1585-17-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II