1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl-POPOP, 1,4-Bis[2-(4-methyl-5-phenyloxazolyl)]benzene
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 870 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzol
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzol
Formel: C₂₆H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005310
CAS-Nummer: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7