Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 29 EUR
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001681
CAS-Nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6